Learn More
Epredia™ Parapel™ Paraffin Repellent
Codice prodotto. 12582716 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 oz. pump bottle; 6/CS
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12582716 4 oz. pump bottle; 6/CS pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12582716 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 2300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.35€
    72.06€ / pezzi 6
    Risparmia 20.29€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Protect against excess buildup of wax on countertops and instrumentation with Epredia™ Parapel™ Paraffin Repellent.
  • Low odor
  • Reduces daily cleaning times
  • Will not leave behind oily residue
  • Will not remove finish from surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 4 oz. pump bottle; 6/CS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ParaPel
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.