Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentiating Solution
Codice prodotto. 12523627 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
Dimensione della confezione:
3.80L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12523627 1 gal. 3.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12523627 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 74211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    99.22€ / 3.8L
    Risparmia 28.78€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Obtain clear differentiation and contrast between the hematoxylin and eosin with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentiating Solution.
  • Reproducible batch results allow for consistent staining in regressive procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hydrochloric Acid Solution
Quantità 1 gal.