Learn More
Epredia™ Mounting Medium
Codice prodotto. 12667746 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
4 oz.
1 pt.
Quantità:
2/Cs.
6/Cs.
Dimensione della confezione:
940mL
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema imperiale) Quantità Dimensione della confezione
12667746 4 oz. 6/Cs. pezzi 6
12657746 1 pt. 2/Cs. 940mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12667746 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 4112
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Store slides for prolonged periods of time without fading of stains with Epredia™ Mounting Medium.
  • Rapid drying
  • Toluene-based
  • Optically clear
Ordering Alerts: Packaged in two configurations for convenience: a 1-pt. regular bottle or a 4-oz. plastic squeeze bottle with a twist-open/twist-close cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema imperiale) 4 oz.
Quantità 6/Cs.
Product Type Mounting Medium