Descrizione
Sezioni ad alta qualità di resa fino a -50 °C senza scalettature grazie ai terreni congelati idrosolubili Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
- Maggiore capacità di elaborare materiale scarseggiante o non visibile dal blocco di celle e ridotta perdita di materiale delicato
- Per tecniche immunoistochimiche
- Sostituzione delle costose e lunghe tecniche con trombina e agar
- Fissativo senza fosfato necessario sul processore, ad es. fissativi Epredia™ Shandon Zinc Formal-Fixx™, Formal-Fixx o Glyo-Fixx™ (sostituto formalinico) o semplice esclusione delle fasi di fissaggio in formalina sul processore
- Sistema Cytoblock eseguibile anche su un programma di biopsia rapida
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Tipo di imballaggio | 2/Case |
| Quantità | 4 once per bottiglia |