Learn More
Epredia™ Neg-50™ Frozen Section Medium
Codice prodotto. 12698086 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 once
4 once per bottiglia
4 once; 6/cont.
4 oz. per bottle
4 oz.per bottle
Colore:
Blue
Clear
Five Colors plus Clear
Green
Orange
Pink
Trasparente
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Colore Dimensione della confezione
12698086 4 oz. per bottle Orange pezzi 2
11912365 4 once per bottiglia Trasparente pezzi 2
12678086 4 oz.per bottle Blue pezzi 2
12688086 4 oz. per bottle Green pezzi 2
12608096 4 once Pink pezzi 2
12618096 4 oz. per bottle Yellow pezzi 2
12647756 4 once; 6/cont. Clear pezzi 6
12628096 4 oz. per bottle Five Colors plus Clear pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12698086 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 6502O
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.10€
    60.91€ / pezzi 2
    Risparmia 17.19€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sezioni ad alta qualità di resa fino a -50 °C senza scalettature grazie ai terreni congelati Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
Sezioni ad alta qualità di resa fino a -50 °C senza scalettature grazie ai terreni congelati idrosolubili Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
  • Buffered to ensure proper alkalinity (pH = 8.0); leaves no residue after staining
  • Specially formulated to prevent tissue separation from the slide
Ordering Information:
Available in five colors for easy identification of specimens: pink, blue, green, yellow, and orange. Multi-packs contain one of each color.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Orange
Tipo di imballaggio 2/Cs.
Quantità 4 oz. per bottle