Learn More
Epredia™ Resolve™ Immersion Oil
Codice prodotto. 12590037 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Viscosità:
High
Low
Quantità:
0.5 oz.
4 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Viscosità Quantità Dimensione della confezione
12590037 High 4 oz. pezzi 12
12540037 Low 0.5 oz. pezzi 12
12550037 High 0.5 oz. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12590037 Fornitore Epredia™ N. del fornitore M4004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    263.86€ / pezzi 12
    Risparmia 44.14€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Eliminate toxicity and disposal problems with the Epredia™ Resolve™ Immersion Oil.
  • Manufactured using a proprietary process that removes interfering substances and will not damage valuable optics or irreplaceable slide specimens
  • Packaged conveniently in four sizes
Product Details:
  • Available in both low and high viscosity
  • Non-drying and non-hardening
  • Refractive index of 1.5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Immersion Oil
Viscosità High
Quantità 4 oz.
Indice di rifrazione 1.515