Learn More
Rifabutin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15721769 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15721769 1 g 1g
15731769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15721769 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461210010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Rifabutin, CAS # 72559-06-09, is a broad-spectrum antibiotic with activity against mycobacteria, gram-positive and gram-negative bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Rifabutin is a compound with antibacterial activity most commonly used against Mycobacterium tuberculosis
  • Rifabutin is a derivative of Rifamycin S that acts through blocking RNA polymerase subunit beta (RpoB)
  • Rifabutin is an inducer as well as a substrate of CYP3A, a cytochrome P450 enzyme
Applications
  • Rifabutin may be used in pharmacokinetic laboratory studies and high-throughput drug screens
  • May be used in laboratory studies to determine drug resistance mutations present in Mycobacterium tuberculosis strains
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72559-06-9
Formula molecolare C46H62N4O11
Molecular Weight (g/mol) 847.02
Numero MDL MFCD00866816
InChI Key ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
Sinonimo rifabutin, ansamycin, rifabutine, mycobutin, ansatipine, ansatipin, alfacid, rifabutina, rifabutinum, antibiotic lm 427
PubChem CID 57448257
IUPAC Name (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17-trihydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-1'-(2-methylpropyl)-6,23,32-trioxo-8,33-dioxa-24,27,29-triazaspiro[pentacyclo[23.6.1.1⁴,⁷.0⁵,³¹.0²⁶,³⁰]tritriacontane-28,4'-piperidin]-1,3,5(31),9,19,21,25,29-octaen-13-yl acetate
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(=O)C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)=C1NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C1C4=C3C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rifabutin
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 847
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rifabutin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifabutin