Learn More
Rifabutin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473287
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16473287 50 mg 50mg
16471826 500 mg 500mg
16447236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16473287 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY1702550mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Rifabutin (Ansamycin) is a semisynthetic ansamycin antibiotic with potent antimycobacterial properties. Rifabutin inhibits DNA-dependent RNA polymerase.
Rifabutin (Ansamycin) is a semisynthetic ansamycin antibiotic with potent antimycobacterial properties. Rifabutin inhibits DNA-dependent RNA polymerase.
Specifica
Materiale o nome chimico Rifabutin
Forma fisica Solid
CAS 72559-06-9
Colore Deep Purple
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C46H62N4O11
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo Ansamycin LM-427
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (59.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(O2)O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)[C@H]([C@H](/C=C/C=C(C(NC(C3=O)=C4NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C4C6=C3C(O)=C(C)C2=C6C1=O)=O)\C)C)O)OC(C)=O)C)OC
Molecular Weight (g/mol) 847.0
Peso formulazione 847.0
Percent Purity 99.11%
Grado Research
Research purposes only