Learn More
Rifampicin, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass
Descrizione
Rifampicin
- An antibiotic used to inhibit synthesis of proteins during recombinant protein expression in bacteria
- Rif inhibits bacterial DNA-dependent RNA polymerase
- Rif can also be used as a selective agent for some strains
- Mammalian RNA polymerase is not affected
Specifica
Materiale o nome chimico | Rifampicin |
Tipo | Rifampicin |
Forma fisica | Solid |
Punto di fusione | 183°C |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Perdita all'essiccatura | < 1.0% |
Indice di Merck | 15, 8341 |
Imballaggio | Amber Glass |
Peso formulazione | 822.96 |
Colore | Orange |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Rifampin
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.