Learn More
Rifampicin, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10562975 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10562975 25 g Vetro ambrato 25g
10103443 250 mg Vetro ambrato 250mg
10533325 1 g Vetro ambrato 1g
10396743 5 g Vetro ambrato 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10562975
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Rifampicin
  • An antibiotic used to inhibit synthesis of proteins during recombinant protein expression in bacteria
  • Rif inhibits bacterial DNA-dependent RNA polymerase
  • Rif can also be used as a selective agent for some strains
  • Mammalian RNA polymerase is not affected
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13292-46-1
Formula molecolare C43H58N4O12
Molecular Weight (g/mol) 822.953
InChI Key FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Sinonimo Rif
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Rifampicin
Tipo Rifampicin
Forma fisica Solid
Punto di fusione 183°C
Perdita all'essiccatura < 1.0%
Imballaggio Vetro ambrato
Colore Orange
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Indice di Merck 15, 8341
Peso formulazione 822.96
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rifampin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.