Learn More
Rifampicin, MedChemExpress
Description
Rifampicin is a potent and broad spectrum antibiotic against bacterial pathogens. Rifampicin has anti-influenza virus activities. Rifampicin shows anti-orthopoxvirus activity.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Rifampicin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 13292-46-1 |
| Colore | Orange Red |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C43H58N4O12 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | Rifampin Rifamycin AMP |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (30.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.22 mM; ultrasonic and heat to 60°C) |
| Show More |
Research purposes only