Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, Molecular Biology Reagent
Codice prodotto. 15463539
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463539 1 g 1g
15473539 5 g 5g
15483539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15463539 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J60836.03
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Rifampin (rifampicin), CAS # 13292-46-1, is a synthetic rifamycin antibiotic that works by inhibiting RNA and DNA synthesis and exhibits activity against the tuberculosis microbe. | CAS: 13292-46-1 | C43H58N4O12 | 822.953 g/mol
Antibiotic effective against mycobacteria. Can also inhibit DNA polymeraseRifampin is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis and its related microbacterial infections. It is involved in the inhibition of DNA polymerase and RNA polymerase. As an antipruritic agent, it is used in the autoimmune cholestatic liver disease and primary biliary cirrhosis (PBC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Rifampin is a rifamycin class antibiotic synthesized to resemble the compound isolated from Amycolatopsis rifamycinica
Applications
  • Rifampin can be used as a bacteriostatic that prevents RNA and DNA synthesis, particularly in mycobacteria
  • It may also act as an antineoplastic, a neuroprotective, and inhibitor of angiogenesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13292-46-1
Formula molecolare C43H58N4O12
Molecular Weight (g/mol) 822.953
Numero MDL MFCD00151389
InChI Key FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Sinonimo Rifampicin
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Rifampin
Tipo Rifampicin
Forma fisica Powder
Punto di fusione 183°C to 188°C
Colore Brown/Red to Orange
Quantità 1 g
Beilstein 5723476
Indice di Merck 14,8216
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO or methanolSoluble in water,ethyl acetate,chloroform,methanol,tetrahydrofuran and dimethyl sulfoxide.
Peso formulazione 822.94
Grado Molecular Biology
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rifampin, Molecular Biology Grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifampicin