Learn More
Rifampin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17680917 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17680917 250 mg 250mg
17670917 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17680917 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02195490.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.40€
    45.15€ / 250mg
    Risparmia 2.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Inhibits DNA-dependent bacterial RNA polymerase. Rifampin, MP Biomedicals is a bactericidal antibiotic drug of the rifamycin group that does not affect mammalian RNA polymerase. It is used to treat Tuberculosis and Tuberculosis-related mycobacterial infec
Mode of Action: Inhibits initiation of RNA synthesis by binding to β-subunit of RNA polymerase. It inhibits the assembly of DNA and protein into mature virus particles.
  • Treats Tuberculosis and Tuberculosis-related mycobacterial infections
  • Widely used as an antipruritic agent in the autoimmune cholestatic liver disease, primary biliary cirrhosis (PBC)
  • It has been shown to cause hepatitis
Identificatori chimici
CAS 13292-46-1
Formula molecolare C43H58N4O12
Molecular Weight (g/mol) 822.953
InChI Key FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Sinonimo Rifamycin AMP, Rifampicin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifampicin
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Specifica
Forma fisica Powder
Absorbance λ max (methanol): 237–239, 334–338, 475–479nm
Punto di fusione 183°C to 188°C (decomposition)(literature)
Coefficiente di estinzione EmM (max absorbance, phosphate buffer, pH 7.38): 33.20 (237nm); 32.10 (255nm); 27.00 (334nm);15.40 (475nm) (Lit.)
Colore Orange
Quantità 250 mg
Optical Rotation [α]D25°=+10.6° (c=0.5% in CDCl3)(Lit.)
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform (349mg/mL, 25°C), DMSO (∽100mg/mL), ethyl acetate (108mg/mL, 25°C), methanol (16mg/mL, 25°C) tetrahydrofuran.
Peso formulazione 822.96
Grado Not Available
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rifampin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifampin