Specifica
| Materiale o nome chimico | Rifaximin |
| Punto di fusione | 218.0°C to 220.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 785.88 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Rifaximin
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Rifaximin