Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifaximin, 98%
Codice prodotto. 15698745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15698745 5 g 5g
15688745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15698745 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461680050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80621-81-4 | C43H51N3O11 | 785.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80621-81-4
Formula molecolare C43H51N3O11
Molecular Weight (g/mol) 785.89
Numero MDL MFCD00864973
InChI Key NZCRJKRKKOLAOJ-XRCRFVBUSA-N
Sinonimo rifaximin
PubChem CID 72698618
IUPAC Name (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17,36-tetrahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22,30-octamethyl-6,23-dioxo-8,37-dioxa-24,27,33-triazahexacyclo[23.10.1.1⁴,⁷.0⁵,³⁵.0²⁶,³⁴.0²⁷,³²]heptatriaconta-1,3,5(35),9,19,21,25(36),26(34),28,30,32-undecaen-13-yl acetate
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C1=C(N=C5C=C(C)C=CN15)C4=C3C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rifaximin
Punto di fusione 218.0°C to 220.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 785.88
Percent Purity 98%