Learn More
Rifaximin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471656
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471656 500 mg 500mg
16498267 5 g 5g
16441329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16471656 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13234500mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Rifaximin, a gastrointestinal-selective antibiotic, binds the β-subunit of bacterial DNA-dependent RNA polymerase, resulting in inhibition of bacterial RNA synthesis. Rifaximin susceptibility is higher against Gram-positive strains (MIC: 0.03-5 mg/ml) compared to Gram-negative bacteria (MIC: 8-50 mg/mL).
Rifaximin, a gastrointestinal-selective antibiotic, binds the β-subunit of bacterial DNA-dependent RNA polymerase, resulting in inhibition of bacterial RNA synthesis. Rifaximin susceptibility is higher against Gram-positive strains (MIC: 0.03-5 mg/ml) compared to Gram-negative bacteria (MIC: 8-50 mg/mL).
Specifica
Materiale o nome chimico Rifaximin
Forma fisica Powder
CAS 80621-81-4
Colore Orange
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C43H51N3O11
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (63.62 mM)
SMILES O=C1C2=C(O[C@@]1(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H](C)/C=C/C=C(C)\C3=O)C)O)C)OC(C)=O)C)OC)C)C(C)=C(O)C4=C2C5=C(C(N3)=C4O)N6C(C=C(C)C=C6)=N5
Molecular Weight (g/mol) 785.88
Peso formulazione 785.88
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only