Learn More
Rift Valley Fever Virus Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604699 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604699 50 μg 50µL
18672868 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18604699 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP31275450ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.24€
    365.40€ / 50µL
    Risparmia 43.84€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Rift Valley Fever Virus Polyclonal specifically detects Rift Valley Fever Virus in Virus samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Rift Valley Fever Virus
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene Glycoprotein, RVFV_sM_gp1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Rift Valley Fever Virus (Accession#: AEB20483.1; Met1-Phe250).
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9538296
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus