Learn More
RIG-I Antibody (OTI6C1), DyLight 550, R&D Systems™
Codice prodotto. 18100997 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18100997 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18100997 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP273909R
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RIG-I Monoclonal specifically detects RIG-I in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene RIG-I
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI6C1
Coniugato DyLight 550
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias gene DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58, DEAD box protein 58, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide, DKFZp686N19181, EC 3.6.4.13, FLJ13599, probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, retinoic acid inducible gene I, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-1, RIG-IDKFZp434J1111, RNA helicase RIG-I
Simboli geni RIGI
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length recombinant protein of human RIG-I (NP_055129) produced in HEK293T cells.
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Phospho Specific
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23586.0
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG2a
Linea di prodotti Novus