Descrizione
- For use on right
- Includes silicone plug
- For use with a wide range of BINDER™ incubators and chambers
Specifica
Specifica
| Descrizione | Foro di accesso con tappo in silicone - 125 mm, a destra |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER series MKF |
| Materiale | Silicone |
| Tipo | Access Port |
| Include | Silicone plug |
| Diameter (Metric) Inside | 125 mm |