Learn More
Justrite Rigid-Lock QuickBerm™
Descrizione
- Il tessuto rivestito in PVC modificato EnGuard™ V è adatto per il posizionamento di materiali pesanti all'interno dello spazio di lavoro e per l'occasionale passaggio di veicoli o di pedoni
- Resistente alle sostanze chimiche e a lunghe esposizioni ai raggi UV; ideale per uso in ambienti esterni
- Il sistema brevettato di sostegno a parete in acciaio inossidabile integrale Rigid-Lock ha una profondità di 30 cm e si blocca a 90° per garantire un contenimento sicuro e a prova di perdita
Specifica
Specifica
| Materiale | PVC |
| Tipo | Spill Containment Pallet |
| Dimensioni (L x P x A) | 2032 x 1422 x 305 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 24 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 10.9 kg |