Learn More
Atrow™ Rack per asciugatura Rilsan
Codice prodotto. 11792943
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
9 perni doppi per fiasche, 53 perni singoli per provette
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11792943 9 perni doppi per fiasche, 53 perni singoli per provette Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11792943 Fornitore Atrow™ N. del fornitore 899214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.90€
    118.43€ / pezzi 1
    Risparmia 47.47€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Può contenere vetreria da laboratorio per un'efficiente asciugatura all'aria. Il rack di asciugatura Atrow™ Rilsan è un gocciolatoio autoportante in grado di contenere contemporaneamente dozzine di provette e fiasche con ingombro ridotto. Realizzato con aste in acciaio inox da 6 mm rivestite in Rislan™ per un'eccellente resistenza meccanica e chimica.
Rilsan™ is a biobased polymer resin coating with outstanding impact, durability and chemical resistance properties.
  • 9 double pins for holding flasks
  • 53 single pin for suspending tubes
  • Size: 45cmL x 54cmH
Specifica
Colore Bianco
Capacità 9 perni doppi per fiasche, 53 perni singoli per provette
Materiale Acciaio inox/Rilsan
N. per confezione Confezione da 1
Quantità Confezione da 1
Lunghezza (sistema metrico) 450 mm
Product Type Drenaggio in Rilsan
Altezza (sistema metrico) 540 mm