Learn More
Riluzole, 98%
Codice prodotto. 15548241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15548241 1 g 1g
15542363 5 g 5g
15552363 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15548241 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459360010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1744-22-5 | C8H5F3N2OS | 234.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1744-22-5
Formula molecolare C8H5F3N2OS
Molecular Weight (g/mol) 234.2
InChI Key FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
PubChem CID 5070
ChEBI CHEBI:8863
IUPAC Name 6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Riluzole
Punto di fusione 114.0°C to 118.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,acetone,dmf,chlorofo,rm
Peso formulazione 234.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Riluzole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P330-Sciacquare la bocca.