Learn More
Riluzole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472089
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472089 1 g -
16444307 50 mg 50mg
16428176 100 mg -
16402066 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16472089 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0211
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Riluzole is an anticonvulsant drug and belongs to the family of use-dependent Na+ channel blocker which can also inhibit GABA uptake with an IC50 of 43 μM.
Riluzole is an anticonvulsant drug and belongs to the family of use-dependent Na+ channel blocker which can also inhibit GABA uptake with an IC50 of 43 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Riluzole
CAS 1744-22-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H5F3N2OS
Quantità 1 g
Sinonimo PK 26124
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (426.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.27 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES NC1=NC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2S1
Molecular Weight (g/mol) 234.2
Peso formulazione 234.2
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only