Learn More
Riluzole, Mikromol™
Codice prodotto. 30051821
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051821 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051821 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1382.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Riluzole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Riluzole
CAS 1744-22-5
Nomi componenti o analita Riluzole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H5 F3 N2 O S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, Benzothiazole, 2-amino-6-(trifluoromethoxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-(Trifluoromethoxy)-2-aminobenzothiazole, 6-Trifluoromethoxybenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Trifluoromethoxybenzothiazol-2-ylamine, PK 26124, RP 54274, Rilutek, Rilutor, Riluzole
InChI Formula InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
SMILES Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
IUPAC Name 6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 234.2
Quantità 250 mg
Peso formulazione 234.0075 g/mol