Learn More
Rimantadine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448246
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448246 100 mg -
16482139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16448246 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0338A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Specifica
Materiale o nome chimico Rimantadine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 1501-84-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H22ClN
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (231.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (154.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1(C[C@H](C2)C3)C[C@H]3C[C@H]2C1)N.Cl
Molecular Weight (g/mol) 215.76
Peso formulazione 215.76
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only