Learn More
Rimantadine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rimantadine hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1501-84-4 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H22ClN |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (231.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (154.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C1(C[C@H](C2)C3)C[C@H]3C[C@H]2C1)N.Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only