Learn More
Rimantadine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17961236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961236 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17961236 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0913.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Rimantadine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rimantadine Hydrochloride
CAS 1501-84-4
Nomi componenti o analita Rimantadine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H21 N . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, alpha-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC Name 1-(1-adamantyl)ethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 215.76
Quantità 250 mg
Peso formulazione 215.1441 g/mol