Learn More
Rimantadine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30138092
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138092 1 g 1g
17901765 10 mg 10mg
17982185 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138092 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR5170001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1501-84-4
Formula molecolare C12 H21 N . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 215.76
Sinonimo Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, α-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, α-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, α-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, α-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride
IUPAC Name 1-(1-adamantyl)ethanamine;hydrochloride
SMILES Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico Rimantadine Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H
Peso formulazione 215.1441
Percent Purity >95%