Learn More
Hirschmann™ ringcaps™ Disposable Capillary Pipettes
Codice prodotto. 15549035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250/Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15549035 250/Pack pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15549035 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9600144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    122.40€ / pezzi 1000
    Risparmia 18.60€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Excellent for working with small samples in the laboratory. Hirschmann™ ringcaps™ Disposable Capillary Pipettes can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.
  • With ringmark
  • Conformity certified
  • Manufactured from durable DURAN™ glass
  • Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Accuracy 0.25%
Certificazione/Conformità ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC, conformity certified
Coefficiente di variazione 0.5%
Descrizione Disposable capillary pipettes, ringcaps™, minimum order quantity 4 boxes
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 1
Include Marchio a rullo
Quantità 250/Pack
Tipo Pipetta capillare
Monouso Sì