Learn More
RIPA-56, MedChemExpress
Descrizione
RIPA-56 is a highly potent, selective, and metabolically stable inhibitor of receptor-interacting
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | RIPA-56 |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1956370-21-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 200 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H19NO2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (451.88 mM) |
| SMILES | CCC(C)(C)C(N(CC1=CC=CC=C1)O)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only