missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress RIPA Lysis Buffer (Strong)

Codice prodotto. 16448946
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16448946 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16448946 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYK1001

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress MCE RIPA Lysis Buffer is one of the most reliable buffers used to lyse cells from both cultured cells and tissues.

Specifica

Quantità 100 mL
Product Type Kits
Content And Storage Stored at -20°C, and is stable for up to 12 months.
Shipping Condition Room temperature
Bersaglio VD/VDR
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.