missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Risarestat, MedChemExpress

Codice prodotto. 16477048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16477048

Marca: Medchem Express HY16433

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Risarestat (CT-112), an aldose reductase inhibitor, is developed for the treatment of diabetic complications.

Risarestat (CT-112), an aldose reductase inhibitor, is developed for the treatment of diabetic complications.

Specifica

Materiale o nome chimico Risarestat
CAS 79714-31-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H21NO4S
Quantità 10 mg
Sinonimo CT 112
Informazioni di solubilità DMSO : 105 mg/mL (324.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)SC(C2=CC=C(OCCCCC)C(OCC)=C2)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 323.41
Peso formulazione 323.41
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato