Learn More
Risedronate sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482026
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482026 500 mg 500mg
16448116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16482026 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0119
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Risedronate sodium is a pyridinyl biphosphonate which inhibits osteoclast-mediated bone resorption.
Risedronate sodium is a pyridinyl biphosphonate which inhibits osteoclast-mediated bone resorption.
Specifica
Materiale o nome chimico Risedronate sodium
Forma fisica Solid
CAS 115436-72-1
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H10NNaO7P2
Sinonimo Risedronic Acid Sodium
Informazioni di solubilità H2O : 8.33 mg/mL (27.30 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC(P(O)(O)=O)(P(O)([O-])=O)CC1=CN=CC=C1.[Na+]
Molecular Weight (g/mol) 305.09
Peso formulazione 305.09
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only