Learn More
Risedronic Acid-d4 (Major), TRC
Codice prodotto. 30409448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409448 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30409448 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR52150210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Risedronic Acid-d4
CAS 1035438-80-2
Formula molecolare C7H7D4NO7P2
Quantità 10 mg
Sinonimo [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis phosphonic Acid-d4, Actonel-d4, NE 58095-d4
InChI Formula InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)/i1D,2D,3D,5D
SMILES O=P(O)(O)C(P(O)(O)=O)(O)CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])N=C1[2H]
Molecular Weight (g/mol) 287.14
Peso formulazione 287.0262