Learn More
Risedronic Acid Sodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Risedronate sodium |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 304.983 |