Learn More
Risperidone, 100.7%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11412291 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11412291 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11412291 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219371405
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Risperidone
CAS 106266-06-2
Colore White
Intervallo percentuale saggio 1.007
Formula molecolare C23H27FN4O2
Quantità 5 mg
Sinonimo risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
InChI Key RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
IUPAC Name 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 410.493
PubChem CID 5073
ChEBI CHEBI:8871
Peso formulazione 410.49
Forma fisica Crystalline Powder