Learn More
R&D Systems™ Risperidone
Codice prodotto. 18782594
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18782594 50 mg 50mg
18742614 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18782594 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2865/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.15€
    878.85€ / 50mg
    Risparmia 90.30€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT2A antagonist
Risperidone is an atypical antipsychotic agent that displays 5-HT2A receptor antagonism. Also displays high affinity at D2 receptors (Ki values are 0.4 and 3.13 nM for 5-HT2A and D2 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106266-06-2
Formula molecolare C23H27FN4O2
Specifica
Materiale o nome chimico Risperidone
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 410.48
Purezza >99%
Peso molecolare 410.493