missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Risperidone Isoxazole-N-oxide, TRC

Codice prodotto. 30179944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179944 10 mg 10mg
30180332 1 mg 1mg
30179836 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30179944 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR52503010MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1391053-34-1
Formula molecolare C23H27FN4O3
Molecular Weight (g/mol) 426.48
Sinonimo 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl-2-oxido)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one;
IUPAC Name 3-[2-[4-(6-fluoro-2-oxo-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3c4ccc(F)cc4on3=O)C(=O)N5CCCCC5=N1

Specifica

Materiale o nome chimico Risperidone Isoxazole-N-oxide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-15-18(23(29)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-26-11-7-16(8-12-26)22-19-6-5-17(24)14-20(19)31-28(22)30/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Peso formulazione 426.2067
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.