Learn More
Risperidone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494358
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494358 10 mg 10mg
16495266 100 mg -
16460687 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16494358 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY11018
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
MedChemExpress Risperidone is a serotonin 5-HT2 receptor blocker, P-Glycoprotein inhibitor and potent dopamine D2 receptor antagonist, with Kis of 4.8, 5.9 nM for 5-HT2A and dopamine D2 receptor, respectively.
Risperidone is a serotonin 5-HT2 receptor blocker, P-Glycoprotein inhibitor and potent dopamine D2 receptor antagonist, with Kis of 4.8, 5.9 nM for 5-HT2A and dopamine D2 receptor, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Risperidone
CAS 106266-06-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H27FN4O2
Quantità 10 mg
Sinonimo R 64 766
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (24.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C(CCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)=C(C)N=C5N1CCCC5
Molecular Weight (g/mol) 410.48
Peso formulazione 410.48
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only