Learn More
R&D Systems™ RITA
Codice prodotto. 18084842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18084842 1 mg 1mg
18023962 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18084842 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2443/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.83€
    143.85€ / 1mg
    Risparmia 15.98€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. MDM2-p53 interaction inhibitor
Anti-tumor agent that binds wild-type p53 (Kd = 1.5 nM) preventing p53-MDM2 (HDM2) interaction. Induces p53 accumulation and stimulates apoptosis in tumor cell lines expressing wild-type p53 in vitro and in vivo. Inhibits HPV-E6-mediated proteasomal degradation. Suppresses expression of cervical carcinoma HeLa xenografts in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 213261-59-7
Formula molecolare C14H12O3S2
Specifica
Materiale o nome chimico RITA
Quantità 1 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 292.37
Purezza >97%
Peso molecolare 292.367