Learn More
RITA, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475678
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16475678 10 mg 10mg
16441847 50 mg -
16408377 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16475678 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13424
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress RITA is an inhibitor of p53-HDM-2 interaction, binds to p53dN, with a Kd of 1.5 nM, and also induces DNA-DNA cross-links.
RITA is an inhibitor of p53-HDM-2 interaction, binds to p53dN, with a Kd of 1.5 nM, and also induces DNA-DNA cross-links.
Specifica
Materiale o nome chimico RITA
Forma fisica Solid
CAS 213261-59-7
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H12O3S2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo NSC 652287
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (342.03 mM)
SMILES OCC1=CC=C(C2=CC=C(C3=CC=C(CO)S3)O2)S1
Molecular Weight (g/mol) 292.37
Peso formulazione 292.37
Percent Purity 99.45%
Grado Research
Research purposes only