Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ritalinic acid
Codice prodotto. 16524374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16524374 5 g 5g
16514374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16524374 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 463000050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19395-41-6
Formula molecolare C13H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 219.28
InChI Key INGSNVSERUZOAK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)C(C1CCCCN1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Ritalinic acid
Punto di fusione 245.0°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 219.28