Learn More
Ritalinic Acid, Mikromol™
Descrizione
Ritalinic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ritalinic Acid |
| CAS | 19395-41-6 |
| Nomi componenti o analita | Ritalinic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H17 N O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Ritalinic Acid, Methylphenidate Related Compound A |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetic acid |
| Vedi altri risultati |