Learn More
Ritanserin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16456867
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16456867 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16456867 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10791
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Ritanserin (R 55667) is a highly potent, relatively selective, orally active, long acting antagonist of 5-HT2 receptor, with an IC50 of 0.9 nM, less active on Histamine H1, Dopamine D2, Adrenergic α1, Adrenergic α2 receptors.
Ritanserin (R 55667) is a highly potent, relatively selective, orally active, long acting antagonist of 5-HT2 receptor, with an IC50 of 0.9 nM, less active on Histamine H1, Dopamine D2, Adrenergic α1, Adrenergic α2 receptors.
Specifica
Materiale o nome chimico Ritanserin
CAS 87051-43-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H25F2N3OS
Quantità 5 mg
Sinonimo R 55667
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (52.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC1=C(C(N(C=CS2)C2=N1)=O)CCN(CC/3)CCC3=C(C4=CC=C(F)C=C4)\C5=CC=C(F)C=C5
Molecular Weight (g/mol) 477.57
Peso formulazione 477.57
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only