Learn More
R&D Systems™ Ritanserin
Codice prodotto. 18065162
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18065162 10 mg 10mg
18024192 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18065162 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1955/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    136.50€ / 10mg
    Risparmia 8.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent 5-HT2 antagonist
Potent and long-acting 5-HT2 receptor antagonist (Ki = 0.39 nM). Anxiolytic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87051-43-2
Formula molecolare C27H25F2N3OS
Specifica
Materiale o nome chimico Ritanserin
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 477.57
Purezza >99%
Peso molecolare 477.574