Learn More
Ritter Plastic™ Ritips™ Sterile Dispenser Tips
Used for the repetitive distribution of volumes between 0.05 and 50 mL.
666.74€ - 3211.80€
Specifica
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sensitive applications, body fluid analysis
Product Type Pipette Tip
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wide range of pipettors
Graduated Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16670302
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ritter Plastic™
40010-0008
0.05 mL 100/Pk.
3211.80€
pezzi 1600
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16680302
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ritter Plastic™
40010-0009
0.5 mL 100/Pk.
2496.30€
pezzi 1600
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16690302
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ritter Plastic™
40010-0010
1.25 mL 100/Pk.
2496.30€
pezzi 1600
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16600312
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ritter Plastic™
40010-0011
2.5 mL 100/Pk.
2496.30€
pezzi 1600
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
16610312
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Ritter Plastic™
40010-0012
5.0 mL 100/Pk.
2496.30€
pezzi 1600
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
16620312
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Ritter Plastic™
40010-0013
12.5 mL 100/Pk.
2496.30€
pezzi 1600
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
16630312
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Ritter Plastic™
40010-0014
25.0 mL 25/Pk.
666.74€
pezzi 400
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
16640312
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Ritter Plastic™
40010-0015
50.0 mL 25/Pk.
666.74€
pezzi 400
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Uses direct displacement method
  • Works well for infectious and volatile liquids
  • Fluid never in touch with the instrument to avoid contamination
  • Automated individual tests of each single tip guarantee the tightness with water, which is documented in lot-specific records
  • Black graduation marks
  • Manufactured from polypropylene
  • Suitable for a wide range of pipettors
  • For sensitive applications or analysis of body fluids
Especificaciones
Especificaciones
Sterile
Pipette Tip
Yes
Polypropylene
Sensitive applications, body fluid analysis
Wide range of pipettors
RiTips
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados