Learn More
Rivaroxaban, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474047
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16474047 50 mg -
16448138 10 mg 10mg
16420598 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16474047 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50903
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent, selective and direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM; Ki 0.4 nM).
Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent, selective and direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM
Specifica
Materiale o nome chimico Rivaroxaban
Forma fisica Solid
CAS 366789-02-8
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H18ClN3O5S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo BAY 59-7939
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (114.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=CC=C(N2C(COCC2)=O)C=C1)C3)O[C@H]3CNC(C4=CC=C(S4)Cl)=O
Molecular Weight (g/mol) 435.88
Peso formulazione 435.88
Percent Purity 99.67%
Grado Research
Research purposes only