Learn More
RMC-4550, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464858
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16464858 10 mg 10mg
16435646 100 mg -
16431117 50 mg 50mg
16457607 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16464858 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY116009
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
MedChemExpress RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico RMC-4550
CAS 2172651-73-7
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H26Cl2N4O2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 260 mg/mL (594.48 mM)
SMILES ClC1=C(C(C2=NC(CO)=C(N=C2C)N3CCC4(CC3)CO[C@H]([C@H]4N)C)=CC=C1)Cl
Molecular Weight (g/mol) 437.36
Peso formulazione 437.36
Percent Purity 98.61%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only