missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
RMI2 Polyclonal specifically detects RMI2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Diluizione | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Alias gene | BLAP18RMI2, BLM-associated protein of 18 kDa, chromosome 16 open reading frame 75, hRMI2, MGC24665, RecQ-mediated genome instability 2, S. cerevisiae, homolog of, recQ-mediated genome instability protein 2 |
| Simboli geni | RMI2 |
| Immunogeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GKYVMVMGVVQACSPEPCLQAVKMTDLSDNPIHESMWELEVEDLHRNI |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?