Learn More
Tocris Bioscience™ RN 1734
Codice prodotto. 18769516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18769516 25 mg 25mg
18791738 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18769516 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 3746/25
Selective TRPV4 antagonist
RN 1734 is a selective TRPV4 antagonist (IC50 values are 2.3, 3.2 and 5.9 μM for hTRPV4, rTRPV4 and mTRPV4 receptors respectively). Displays selectivity for TRPV4 over other TRP channels (IC50 values are 2.3, >30, >30 and >100 μM for TRPV4, TRPV3, TRPM8 and TRPV1 respectively). Blocks TRPV4-mediated arteriole vasodilation and increases myogenic tone ex vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide
CAS 946387-07-1
Quantità 25 mg
Formula molecolare C14H22Cl2N2O2S
Peso formulazione Observed MW: 353.31